Imprimer
Instrument trays
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
4230-3024 4230-3027 4230-3036 4230-3043 4230-3019
BURK4230-3024EA 13.2 EUR
BURK4230-3024 BURK4230-3027 BURK4230-3036 BURK4230-3043 BURK4230-3019
Instrument trays
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour instruments
Melamine, white.
  • Tray without lid
  • Autoclavable
  • Suitable for use with foodstuffs
Informations de commande: Lid available as accessory