Imprimer
Flacons de solution de lavage oculaire
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
2507-2000
BURK2507-2000EA 52.7 EUR
BURK2507-2000
Flacons de solution de lavage oculaire
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Flacon vide de 600 ml, étanchéité grâce à une valve et à un bouchon anti-poussière. Avec instructions imprimées, en PE transparent.