Imprimer
Pictogrammes d'avertissement standard
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
253254 827727 829570 829719 826771 830619 816674 830646 828696 827651 827807 827649 827798 829727 830017 826762 827645 827647 829867 828831 826906 826910 255215 827355 826615 830458 827794 831372 828391 829274 829278 827667 827662 829868
BRDY253254EA 9.3 EUR
BRDY253254 BRDY827727 BRDY829570 BRDY829719 BRDY826771 BRDY830619 BRDY816674 BRDY830646 BRDY828696 116-0942 BRDY827807 BRDY827649 116-0945 116-0943 BRDY830017 116-0947 BRDY827645 BRDY827647 BRDY829867 BRDY828831 BRDY826906 116-0944 116-0948 116-0949 116-0941 BRDY830458 BRDY827794 BRDY831372 BRDY828391 BRDY829274 116-0946 BRDY827667 BRDY827662 BRDY829868
Pictogrammes d'avertissement standard
Panneaux
Les panneaux d'avertissement doivent comporter un pictogramme noir sur un triangle jaune avec une bordure noire. Les panneaux de danger doivent être affichés pour avertir les gens de faire attention ou de prendre des précautions en cas de danger.
  • Utilisé pour une large gamme d'applications
  • Résistance à la plupart des produits chimiques et des solvants
  • Résistance aux températures extrêmes
  • Épaisseur : 1,5 mm
  • Non adhésif