Imprimer
Armoire dessiccateur, SICCO Star Thermo
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
V1830-07
BOHLV1830-07EA 8060 EUR
BOHLV1830-07
Armoire dessiccateur, SICCO Star Thermo
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
Cadre en aluminium avec système de chambre à 2 vitres (à l’intérieur verre, à l’extérieur verre acrylique), quatre étagères en polycarbonate inclus, peut être équipé avec jusqu’à 26 étagères. Chauffage intégré (850 W) avec capteur de température et ventilateur. Un branchement électrique (230 V/ 50 Hz) est nécessaire.
  • Cadre en aluminium renforcé avec vitres en verre acrylique
  • Porte avec aimant et joint d’étanchéité périphérique en caoutchouc
  • Hygromètre électronique lisible facilement
  • Etagères ajustables variablement
  • Etagères extractibles
  • Pieds en caoutchouc
En savoir plus