Imprimer
Kit de démarrage Multiport IV pour conduites d'évacuation, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
R9127-04
BOHLR9127-04EA 402 EUR
BOHLR9127-04
Kit de démarrage Multiport IV pour conduites d'évacuation, b.safe
Tuyaux Tubulures à chromatographie
Une connexion pour jusqu'à quatre systèmes HPLC pouvant être intégrés directement dans des hottes de laboratoire ou des tables de travail. Les tuyaux d'évacuation b.safe conduisent les déchets de solvants liquides directement dans les bidons connectés.
  • Fabriqué en PE-EX dissipateur d'électricité statique
  • Faible hauteur d'installation
  • Peut être raccourci si nécessaire
Convient pour carrelage d'épaisseur 10 à 35 mm et diamètre d'alésage 35 mm, fixation facile avec contre-écrou. Faible hauteur d'installation grâce aux connexions sur les côtés, tous lesEn savoir plus