Imprimer
Kit de démarrage, b.safe Multiport II
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
R9125-02
BOHLR9125-02EA 272 EUR
BOHLR9125-02
Kit de démarrage, b.safe Multiport II
Raccords et connecteurs
Une connexion pour collecter les déchets liquides de jusqu'à 2 systèmes HPLC pouvant être intégrés directement dans les hottes de laboratoire ou les tables de travail. Les tubes de déchets b.safe conduisent les déchets de solvants liquides directement dans les bidons connectés.
  • Connecteur collectif compact pour combiner les sorties de deux respectivement jusqu'à quatre unités HPLC
  • Tous les connecteurs sont placés latéralement
  • Une pente supplémentaire améliore le débit et empêche tout reflux
Fabriqué en PE-EX antistatique, adapté aux planches d'uneEn savoir plus