Imprimer
Urine collection container with or without snap seals
Fournisseur: BOETTGER PAUL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
06.044.0002 06.023.0000 06.034.0001 06.034.1101 06.044.1002 06.034.1001 06.013.0100
BOET06.044.0002EA 69.7 EUR
BOET06.044.0002 BOET06.023.0000 BOET06.034.0001 BOET06.034.1101 BOET06.044.1002 BOET06.034.1001 BOET06.013.0100
Urine collection container with or without snap seals
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons d'urine
PP or LDPE, translucent.
  • Resistant to pressure and shatterproof
  • Optimal visibility of content, graduated
  • Fluid tight lid, easy to close
  • Frosted surface on cups and lids for identification marking
Ideal for collecting and storage of urine samples.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904