Imprimer
Récipients à pansements, avec couvercle
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
8581 8584 8585 8587 8588 8693
BOCH8581EA 40.2 EUR
BOCH8581 BOCH8584 BOCH8585 BOCH8587 216-0039 BOCH8693
Récipients à pansements, avec couvercle
Pots Pots à usage général
Jar made of stainless steel, with knob lid.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean