Imprimer
Double bosshead, cross type
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
5333
BOCH5333EA 14.9 EUR
BOCH5333
Double bosshead, cross type
Pinces Noix de serrage
Cross type bossheads made of aluminium.
  • For rods up to 16,5 mm
  • Angle: 90°
  • With thumb screw (M8)