Imprimer
Tiges de support, à filetage M10
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
5110 5111 5112 5113 5114 5170 5171 5116 5172 5173 5175 5174 5115 5117 5118
BOCH5110EA 25.5 EUR
BOCH5110 BOCH5111 BOCH5112 BOCH5113 BOCH5114 BOCH5170 BOCH5171 BOCH5116 BOCH5172 BOCH5173 BOCH5175 BOCH5174 BOCH5115 BOCH5117 BOCH5118
Tiges de support, à filetage M10
Tiges de statif
Acier inoxydable 18/10
  • Rods for stand bases
  • M10 thread