Imprimer
Pinces pour creusets, avec manche en plastique
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
2162 2160 2161 2163
BOCH2162EA 14.6 EUR
BOCH2162 BOCH2160 BOCH2161 BOCH2163
Pinces pour creusets, avec manche en plastique
Pinces
Pinces pour creusets en acier inoxydable avec manche en plastique (PVC).
  • Résistance thermique jusqu'à 145 °C