Imprimer
Pinces Hoffmann, avec rabat, modèle à usage intensif
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
12540 12541 12542
BOCH12540EA 18.1 EUR
BOCH12540 BOCH12541 BOCH12542
Pinces Hoffmann, avec rabat, modèle à usage intensif
Pinces Clips pour tubes
Hoffmann pinch cocks made of nickel plated brass.
  • Heavy type
  • With flap