Imprimer
Pointes à filtre, uTIP™
Fournisseur: BIOTIX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
M-1250-9FC96 63300154 63300041 63300042 63300043 63300045 63300047 63300153 63300044 63300046
732-2383EA 227 EUR
732-2383 732-1429 BITX63300041 BITX63300042 BITX63300043 BITX63300045 BITX63300047 BITX63300153 BITX63300044 BITX63300046
Pointes à filtre, uTIP™
Pointes de pipettes
Cette nouvelle génération de pointes à filtre offre une excellente étanchéité à la fois sur les pipettes monocanal et multicanaux. Ces pointes sont conçues selon des technologies déposées pour une meilleure précision de pipetage.
  • PP, stérile, transparent
  • FlexFit™ offre une flexibilité à l'extrémité proximale de la pointe pour réduire les forces de chargement et d'éjection lorsque vous utilisez une pipette
  • La technologie Blade™ élimine la présence de gouttes suspendues au niveau de l'extrémité distale des pointes
  • Certifiées exemptes d'ADN, de DNase, de
En savoir plus