Imprimer
Étuves de séchage à convection naturelle, série ED, Avantgarde.Line
Fournisseur: Binder
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
9010-0333 9010-0335 9010-0339 9010-0341
466-0476EA 1600 EUR
466-0476 466-0477 466-0478 BIND9010-0341
Étuves de séchage à convection naturelle, série ED, Avantgarde.Line
Étuves Étuves standard
Avec la convection naturelle, les étuves de séchage et de chauffage Avantgarde.Line combinent qualité et fiabilité des processus. Avec une large plage de température allant jusqu'à 300 °C, ces étuves de séchage peuvent être utilisées dans toutes les applications. Un court temps de chauffage et des réserves énergétiques importantes sont conçus pour les applications dans le domaine de la science, de la recherche et de l'industrie. La chambre de préchauffage à technologie APT.line™ procure une répartition homogène de la température et une excellente uniformité et une bonne fluctuation deEn savoir plus