Imprimer
Cotton roving for pipette plugger
Fournisseur: BELLCO GLASS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
7750-22222
BELC7750-22222EA 409 EUR
BELC7750-22222
Cotton roving for pipette plugger
Laine de verre et ouate
Cotton roving made of 12 grain premium long fiber cotton.
Sufficient for approx. 35000 pipettes.
Cdt: Coiled in plastic bag.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904