Imprimer
Pipettes Pasteur, à usage unique
Fournisseur: BELLCO GLASS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
1277-10009
BELC1277-10009EA 317 EUR
BELC1277-10009
Pipettes Pasteur, à usage unique
Pipettes Pipettes Pasteur
Made of borosilicate glass.
Suitable for the transfer of all infectious materials, culture media and for routine sampling.