Imprimer
Louches, manche long
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
F367810032 F367810016 F367800016 F367800032 F367820016 F367820032
BELAF367810032EA 323 EUR
BELAF367810032 BELAF367810016 BELAF367800016 BELAF367800032 BELAF367820016 BELAF367820032
Louches, manche long
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
These high density PP dippers will not rust or corrode.
  • Résistance chimique
  • Différentes longueurs du manche disponibles
  • La poignée (370 cm) est disponible en une seule pièce ou en deux pièces à monter soi-en même
Suitable for easy sampling in tanks, vats, lakes.
Informations de commande: Handle (370 cm) is available either in one piece or two pieces screw-together construction.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable