Imprimer
Revêtement de sol pour salles propres, B'mat
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
BASABMATFLOORGYROLEA 17020 EUR
BASABMATFLOORGYROL BASABMATFLOORBL154
Revêtement de sol pour salles propres, B'mat
Tapis de sol Tapis de sol fixes
Le revêtement de sols décontaminant B'mat utilise un polymère breveté qui attire et retient plus de 98% des particules présentes sur les chaussures et les roues des chariots. Les particules sont attirées naturellement par la surface du revêtement et ne sont libérées que par un nettoyage humide. Le revêtement de sols décontaminant B'mat doit être collé au sol pour un maintien optimal et une durée de vie maximale. C'est la solution idéale pour le contrôle de la contamination dans les vestiaires, zones d'entrée de matériel et salles propres.
  • Pour lui rendre toute son efficacité, il suffit
En savoir plus
New Product
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable