Imprimer
Tapis permanents pour salles propres, B´Mat
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
115-1832EA 0 EUR
115-1832 115-1831 115-1807 115-1833 115-1834 115-1835 115-1836 115-1808 115-1801 115-1802 115-1837 115-1838 115-1839 115-1840 115-1842 115-1841 115-1847 BASABMAT080X120CM BASABMAT100X100CM BASABMAT120X250CM BASABMAT090X250CM BASABMAT090X300CM BASABMAT040X120CM BASABMAT120X135CM BASABMAT120X180CM BASABMAT120X210CM BASABMAT085X140CM BASABMAT080X150CM BASABMAT080X170CM BASABMAT100X230CM BASABMAT130X400CM BASABMAT230X250CM
Tapis permanents pour salles propres, B´Mat
Tapis de sol Tapis de sol fixes
Les tapis permanents sont installés pour fournir le plus haut niveau de propreté. Leur durée de vie dépend du volume et du degré de propreté des chaussures et des chariots lors de leur passage. Un matériel de nettoyage à base de solvants ne doit en aucun cas être utilisé, celà nuirait aussi bien à la fonction, qu'à l'aspect des tapis. Pour éviter tout risque de glissade, il est important que les tapis et le sol soient secs.
  • En polymère breveté (bactériostatique, ESD, sans émissions de gaz)
  • Attirent et retiennent plus de 98% des particules présentes sur les
En savoir plus