Imprimer
Burette stands
Fournisseur: BAILLY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
2021 2022
BAIL2021EA 96.7 EUR
BAIL2021 BAIL2022
Burette stands
Supports de statif
Wood.
For one or two burettes. With adjustable burette clamp.