Imprimer
Eau BP, Ph. Eur., qualité Pharmaceutique
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Synonyme(s): Hydrogen oxide
141074.1315
APPC141074.1315EA 170 EUR
APPC141074.1315
Eau BP, Ph. Eur., qualité Pharmaceutique
Eau
Pharma grade water is ideal for laboratory utilisation, analysis, research and fine chemistry.
Formule: H₂O
Poids moléculaire: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Indice Merck: 13,10098