Imprimer
5-(Trifluoromethyl)isoindoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
PC907326-1G
APOSPC907326-1GEA 2430 EUR
APOSPC907326-1G
5-(Trifluoromethyl)isoindoline 95%
5-(Trifluoromethyl)isoindoline
Formule: C₉H₈F₃N
Poids moléculaire: 187.162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234859
Numéro CAS: 342638-03-3