Imprimer
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(benzonitrile)palladium chloride, Dichlorobis(benzonitrile)palladium(II), Bis(benzonitrile)palladium(II) Dichloride
OR46569-1G
APOSOR46569-1GEA 90.5 EUR
APOSOR46569-1G
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride 95+%
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd
Poids moléculaire: 383.57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013123
Numéro CAS: 14220-64-5
EINECS: 238-085-3