Imprimer
N-(4-Bromobutyl)phtalimide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione
OR1468-100G
APOSOR1468-100GEA 88.6 EUR
APOSOR1468-100G
N-(4-Bromobutyl)phtalimide 98%
N-(4-Bromobutyl)phtalimide
Formule: C₁₂H₁₂BrNO₂
Poids moléculaire: 282.14 g/mol
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005905
Numéro CAS: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2