Imprimer
3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-(3-Hydroxypropyl)phenyl)boronic acid
OR13154-100MG
APOSOR13154-100MGEA 62.5 EUR
APOSOR13154-100MG
3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
Poids moléculaire: 180.01 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115650
Numéro CAS: 736989-98-3