Imprimer
Pyrrolidine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Danger
Synonyme(s): Tetrahydropyrrole
OR0971-100ML
APOSOR0971-100MLEA 21.9 EUR
APOSOR0971-100ML
Pyrrolidine 99%
Pyrrolidine
Formule: C₄H₉N
Poids moléculaire: 71.12 g/mol
Point d'ébullition: 86…88 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.856 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005249
Numéro CAS: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3+8 II
Indice Merck: 12,08199