Imprimer

Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Pyridoxal-5-phosphate hydrate, Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate, (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrate

BIM1063-5G BIM1063-25G BIM1063-100G
APOSBIM1063-5GEA 36.4 EUR
APOSBIM1063-5G APOSBIM1063-25G APOSBIM1063-100G
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 98%
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Formule: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
Poids moléculaire: 265.17 g/mol (247.15 anhy)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00149414
Numéro CAS: 41468-25-1

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR