Imprimer
HRP - conjugate stabiliser, SeramunStab® STM
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
BIL3114-100ML
APOSBIL3114-100MLEA 40.6 EUR
APOSBIL3114-100ML
HRP - conjugate stabiliser, SeramunStab® STM
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Liquid product orange to red odourless pH 6,4 to 6,6. Stabiliser for conjugates with monomeric HRP. Preservation of very low conjugate concentrations.