Imprimer

Digitonin

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Digitonin

BID3301-1G BID3301-500MG BID3301-250MG
APOSBID3301-1GEA 161 EUR
APOSBID3301-1G APOSBID3301-500MG APOSBID3301-250MG
Digitonin
Digitonin

Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.

Formule: C₅₆H₉₂O₂₉
Poids moléculaire: 1229.312 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077729
Numéro CAS: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN: 3462
ADR: 6.1 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR