Imprimer

Résazurine sel de sodium

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

Synonyme(s): 10-Oxyde de 7-sodiooxy-3H-phénoxazine-3-one

BIB6267-100G BIB6267-25G BIB6267-10G
APOSBIB6267-100GEA 429 EUR
APOSBIB6267-100G APOSBIB6267-25G APOSBIB6267-10G
Résazurine sel de sodium
Résazurine sel de sodium
Formule: C₁₂H₆NNaO₄
Poids moléculaire: 251.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005036
Numéro CAS: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR