Imprimer

L(+)-Asparagine monohydraté ≥99%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

Synonyme(s): L-Asparagine monohydraté, (S)-(+)-Asparagine monohydraté

BIA0725-250G
APOSBIA0725-250GEA 21.9 EUR
APOSBIA0725-250G
L(+)-Asparagine monohydraté ≥99%
L(+)-Asparagine monohydraté
Formule: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Poids moléculaire: 150.13 g/mol
Point de fusion: 233…235 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151038
Numéro CAS: 5794-13-8
Indice Merck: 14,00837

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR