Imprimer
Manchettes résistants aux coupures, HyFlex® 72-265
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
72-265
ANSE72-265EA 0 EUR
ANSE72-265
Manchettes résistants aux coupures, HyFlex® 72-265
Tenue de travail
Ces manchettes contiennent un très grand pourcentage de fibres Dyneema®, qui sont aussi solides que les fibres d'acier tout en étant beaucoup plus légères et souples.
  • Les manchettes fournissent une protection optimale contre les coupures et l'abrasion
  • Leur poids léger et leur ajustement confortable garantissent un niveau élevé d'acceptation par les utilisateurs
Parfaits pour l'injection et le moulage de plastique, le traitement du papier et la métallurgie.
Certifications: EN 388:2016 (3X4XC), Cat. II