Imprimer
Containers with screw cap
Fournisseur: Anicrin
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
C200S120 C200S220 C200P110 C200S110
ANICC200S120EA 91.1 EUR
ANICC200S120 ANICC200S220 ANICC200P110 ANICC200S110
Containers with screw cap
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Containers made of PS or PP with colour coded screw caps.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Informations de commande: Specify the cap colour (red, yellow and white) required.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904