Imprimer
Digital multi timer
Fournisseur: Amarell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
E920410
AMARE920410EA 23.7 EUR
AMARE920410
Digital multi timer
Minuteurs Minuteurs numériques
Quadruple count down/count up timer with loud alarm signal.
  • Timing capacity: 99 hours, 59 minutes
  • With stand for bench top use
Informations de livraison: Supplied with 1,5 V AAA battery.