Imprimer
Alcoomètres de précision
Fournisseur: Alla France
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
050.000FRG 053.000FRG 0500FC000/20QP 0530FC040/20-Q 0530FC050/20-Q
ALLA050.000FRGEA 35.6 EUR
ALLA050.000FRG ALLA053.000FRG ALLA0500FC000/20QP ALLA0530FC040/20-Q ALLA0530FC050/20-Q
Alcoomètres de précision
Hydromètres
Ces alcoomètres de précision sont disponibles avec ou sans thermomètre avec une température de calibration de 20 °C.