Imprimer
Système Femto Pulse
Fournisseur: AGILENT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
DNF-325-0010 DNF-325-0075 FP-OQ GP-435-0100 M5330AA M5330AA-001
AGLSDNF-325-0010EA 23.6 EUR
AGLSDNF-325-0010 AGLSDNF-325-0075 AGLSFP-OQ AGLSGP-435-0100 AGLSM5330AA AGLSM5330AA-001
Système Femto Pulse
Systèmes d'électrophorèse Capillaires pour électrophorèse
Système d'électrophorèse capillaire à champ pulsé pour le contrôle qualité des échantillons d'ADN et d'ARN de poids moléculaire élevé.
  • Résolution des grands fragments - séparation des frottis et des fragments d'ADN de poids moléculaire élevé jusqu'à 165 kb en 1,5 heure environ
  • Sensibilité au niveau du femtogramme - sensibilité 10 fois plus élevée pour les frottis d'acides nucléiques et jusqu'à 100 fois plus élevée pour les fragments d'acides nucléiques
  • Préparation simple des échantillons - minimisez la dégradation des échantillons grâce à un nombre réduit
En savoir plus