Imprimer
Solution étalon de succinate, 1,000 mg/L (CH₂COO-)2 dans l'eau étalon pour chromatographie ionique
Marques : ACTIVE MOTIF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
H048.W.L1 H048.W.L25 H048.W.L5
ACSDH048.W.L1EA 89.4 EUR
ACSDH048.W.L1 ACSDH048.W.L25 ACSDH048.W.L5
Solution étalon de succinate, 1,000 mg/L (CH₂COO-)2 dans l'eau étalon pour chromatographie ionique
Étalons Étalons anioniques Standards de succinate