Imprimer
Lapatinib
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Synonyme(s): N-(3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)phenyl)-6-(5-(((2-(methylsulphonyl)ethyl)amino)methyl)furan-2-yl)quinazolin-4-amine, GW-572016
462360010
ACRO462360010EA 356 EUR
ACRO462360010
Lapatinib
Lapatinib
  • Bioactive
Formule: C₂₉H₂₆ClFN₄O₄S
Poids moléculaire: 581.1 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09264194
Numéro CAS: 231277-92-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %