Imprimer

N,N-Dimethylacrylamide 99% Stabilised

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger


Stabilisation: 500 ppm 4-Methoxyphenol-MEHQ

432021000 432025000
ACRO432021000EA 103 EUR
ACRO432021000 ACRO432025000
N,N-Dimethylacrylamide 99% Stabilised
N,N-Dimethylacrylamide
Formule: C₅H₉NO
Poids moléculaire: 99.13 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (20 mmHg)
Densité: 0.962 g/cm³
Point éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008626
Numéro CAS: 2680-03-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 500 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR