Imprimer

Pectin pract.

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

416860010 416862500 416860025
ACRO416860010EA 491 EUR
ACRO416860010 ACRO416862500 ACRO416860025
Pectin pract.
Pectin

CAS No.: 9000-69-5

Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081838
Numéro CAS: 9000-69-5

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Off-white to beige to golden Powder
Assay 67 to 71 % (degree of esterification)
Loss on drying ≤12 % (105°C, 2 hrs)
Particle size ≤2 % ( 60 mesh)
Viscosity 30.5 to 36.5
pH 3.0 to 3.8 (1 % solution)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR