Imprimer
L(+)-Asparagine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Synonyme(s): (S)-(+)-Asparagine
371601000 371605000 371600025
ACRO371601000EA 147 EUR
ACRO371601000 ACRO371605000 ACRO371600025
L(+)-Asparagine 99%
L(+)-Asparagine
Formule: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
Poids moléculaire: 132.12 g/mol
Point d'ébullition: 343
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064401
Numéro CAS: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
Indice Merck: 12,00872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f3bc8a15c3e973916b0a6ca62d12f6953e5a027&vid=3d09743d0834d64e4719e8295f634c39195c571f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Specific optical rotation +33° to +36° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)