Imprimer
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium hydraté 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium 1-pentanesulphonate hydrate, n-Amylsulphonic acid, sodium salt hydrate
270370250 270371000
ACRO270370250EA 267 EUR
ACRO270370250 ACRO270371000
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium hydraté 99%
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté
Formule: C₅H₁₁NaO₃S·xH₂O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149548
Numéro CAS: 1266615-65-9
EINECS: 245-208-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤9.6 % (K.F.)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration after Ion exchange 98.5 to 101.5 % (On dried substance)