Imprimer
Dichlorométhane-D2 99.6+ atom % D NMR
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Attention
Synonyme(s): Méthylène chlorure-D2
217350100
ACRO217350100EA 270 EUR
ACRO217350100
Dichlorométhane-D2 99.6+ atom % D NMR
Dichlorométhane-D2
Packaged in 1.00 ml ampoules
Formule: CD₂Cl₂
Poids moléculaire: 86.92 g/mol
Point d'ébullition: 40
Point de fusion: –97 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000882
Numéro CAS: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.04 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.60 %