Imprimer

Potassium chromate 99.5% pour analyses

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Chromate de potassium

202345000 202340025
ACRO202345000EA 155 EUR
ACRO202345000 ACRO202340025
Potassium chromate 99.5% pour analyses
Potassium chromate
Formule: K₂CrO₄
Poids moléculaire: 194.19 g/mol
Point d'ébullition: 1000
Point de fusion: 975 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011368
Numéro CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,07784

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Yellow Crystals
Titration Iodometric ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR