Imprimer
Platine (II) chlorure (≥73% Pt)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Danger
Synonyme(s): Platinum dichloride
195380010 195380050 195380250 195382500
ACRO195380010EA 255 EUR
ACRO195380010 ACRO195380050 ACRO195380250 ACRO195382500
Platine (II) chlorure (≥73% Pt)
Platine (II) chlorure
Formule: Cl₂Pt
Poids moléculaire: 265.99 g/mol
Point de fusion: 581 °C (déc.)
Densité: 6.05 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011181
Numéro CAS: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 12,07687
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey-green to brown Powder
Assay ≥71.8 % (Pt)