Imprimer

Manganèse (II) chlorure tétrahydraté ACS

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Dichlorure de manganèse tétrahydraté

193451000 193455000
ACRO193451000EA 40.8 EUR
ACRO193451000 ACRO193455000
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté ACS
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Formule: MnCl₂·4H₂O
Poids moléculaire: 197.9 g/mol
Point d'ébullition: 1190
Point de fusion: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149792
Numéro CAS: 13446-34-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,05751

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Pink Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
pH 3.5 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR