Imprimer

L-Méthionine 98+%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): H-Met-OH, (S)-(-)-Méthionine, L(-)-Méthionine

166160250 166161000 166160025 166165000
ACRO166160250EA 47.4 EUR
ACRO166160250 ACRO166161000 ACRO166160025 ACRO166165000
L-Méthionine 98+%
L-Méthionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Poids moléculaire: 149.21 g/mol
Point d'ébullition: 278
Point de fusion: 276…279 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063097
Numéro CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Indice Merck: 13,06004

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.4 %
TLC ≤0.5 % of any individual impurity
pH 5.5 to 6.5 (1 % in water)
Specific optical rotation +22.4° to +24.7° (20°C, 589 nm) (c=2, 6 N HCl)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (on dried basis)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤15 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR