Imprimer

Tripropylamine 98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

162690010 162690025
ACRO162690010EA 146 EUR
ACRO162690010 ACRO162690025
Tripropylamine 98%
Tripropylamine
Formule: C₉H₂₁N
Poids moléculaire: 143.27 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0.76 g/cm³
Point éclair: 32.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009363
Numéro CAS: 102-69-2
EINECS: 203-047-7
UN: 2260
ADR: 3 III

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4155 to 1.4175 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≤0.2 % dipropylamine

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR