Imprimer

Diisobutylamine 99%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

159070010 159075000 159070025
ACRO159070010EA 79.2 EUR
ACRO159070010 ACRO159075000 ACRO159070025
Diisobutylamine 99%
Diisobutylamine
Formule: C₈H₁₉N
Poids moléculaire: 129.25 g/mol
Point d'ébullition: 137…139 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –77 °C
Densité: 0.74 g/cm³
Point éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008930
Numéro CAS: 110-96-3
EINECS: 203-819-3
UN: 2361
ADR: 3 III

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4071 to 1.4091 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR