Imprimer

Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS) indicator grade

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

Synonyme(s): SPADNS, 2-(4-Sulphophenylazo)chromotropic acid trisodium salt, 4,5-Dihydroxy-3-(4-sulphophenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acidtrisodium salt, 1,8-Dihydroxy-2-(4-sulphophenylazo)naphthalene-3,6-disulphonic acidtrisodium salt, Sulphanilic acid azochromotrope, 2-(p-sulphophenylazo)-1,8-Dihydroxy-3,6-Naphthalenedisulphonic acidtrisodium salt, Trisodium 1,8-Dihydroxy-2-(4-sulphophenylazo)naphthalene-3,6-disulphonate

151570100 151570250 151571000
ACRO151570100EA 48.9 EUR
ACRO151570100 ACRO151570250 ACRO151571000
Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS) indicator grade
Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS)

CAS No.: 23647-14-5

Formule: C₁₆H₁₂N₂O₁₁S₃
Poids moléculaire: 570.40 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003952
Numéro CAS: 23647-14-5

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Dark red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -20° to -28° (20°C, 589 nm) (C=1 in MeOH)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR